Tisk…
Benzen-D6 (99.5% D)
Dodavatel: abcr
Nebezpečí
Synonyms: Benzene-[²H₆]
AB258171.0050 AB258171.0010
ABCRAB258171.0050EA 0 CZK
ABCRAB258171.0050 ABCRAB258171.0010
Benzen-D6 (99.5% D)
Benzen-D6
Vzorec: C₆D₆
Bod varu: 79 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,95 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003010
CAS číslo: 1076-43-3
EINECS: 214-061-8
UN: 1114
ADR: 3,II