Tisk…
Bor amorphous, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
15580-250G-F 15580-50G-F
SIAL15580-250G-FEA 13910 CZK
SIAL15580-250G-F SIAL15580-50G-F
Bor amorphous, Sigma-Aldrich®
Boron
Vzorec: B
MW: 10.81
Bod tání: 2000…2075 °C
Hustota: 3.33 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00134034
CAS číslo: 7440-42-8
EINECS: 231-151-2
Merck Index: 13,01333