Tisk…
Vinyltrimethylsilane
Dodavatel: abcr
Synonyms: Trimethyl(vinyl)silane
AB109192.0010 AB109192.0025
ABCRAB109192.0010EA 0 CZK
ABCRAB109192.0010 ABCRAB109192.0025
Vinyltrimethylsilane
Vinyltrimethylsilane
Vzorec: C₅H₁₂Si
MW: 100.24
Bod varu: 55
Hustota: 0.7038 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00008606
CAS číslo: 754-05-2
EINECS: 212-042-9