Vinyltrimethylsilane
Dodavatel: abcr
Synonyms:
Trimethyl(vinyl)silane
AB109192.0010
AB109192.0025
ABCRAB109192.0010EA
0
CZK
ABCRAB109192.0010
ABCRAB109192.0025
Vinyltrimethylsilane
Vinyltrimethylsilane
Vzorec:
C₅H₁₂Si MW: 100.24 Bod varu: 55 Hustota: 0.7038 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00008606 CAS číslo: 754-05-2 EINECS: 212-042-9 |