Tisk…
Decamethylcyclopentasiloxane
Dodavatel: abcr
Synonyms: Cyclopentasiloxane, 2,2,4,4,6,6,8,8,10,10-Decamethyl-1,3,5,7,9,2,4,6,8,10-pentaoxapentasilecane, Dow Corning 245® fluid, Volasil 245, Silicone fluid DC 245
AB111012.2000 AB111012.0100
ABCRAB111012.2000EA 0 CZK
ABCRAB111012.2000 ABCRAB111012.0100
Decamethylcyclopentasiloxane
Decamethylcyclopentasiloxane
Vzorec: C₁₀H₃₀O₅Si₅
MW: 370.77
Bod varu: 90
Bod tání: –44 °C
Hustota: 0.958
Bod vzplanutí: 73 °C (ot. pohárek)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00046966
CAS číslo: 541-02-6
EINECS: 208-764-9
Merck Index: 12,02905