Tisk…
Chlorid kademnatý hydrát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Cadmium chloride hydrate
M-Clarity™ quality level = MQ100
529575-10G 529575-50G
SIAL529575-10GEA 3270 CZK
SIAL529575-10G SIAL529575-50G
Chlorid kademnatý hydrát, Sigma-Aldrich®
Chlorid kademnatý hydrát
Vzorec: CdCl₂·H₂O
MW: 201,33 g/mol
Bod tání: 565 °C
Hustota: 3,327 g/cm³ (25 °C)
MDL Number: MFCD00149627
CAS číslo: 35658-65-2
EINECS: 233-296-7
UN: 2570
ADR: 6.1,II