2,4,6-Trimethylbenzyl chloride 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
159780050
159780250
ACRO159780050EA
1190
CZK
ACRO159780050
ACRO159780250
2,4,6-Trimethylbenzyl chloride 98%
2,4,6-Trimethylbenzyl chloride
Vzorec:
C₁₀H₁₃Cl Bod varu: 114…115 °C (10 mmHg) Bod tání: 34…38 °C Bod vzplanutí: 106 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00000901 CAS číslo: 1585-16-6 EINECS: 216-440-3 UN: 3261 ADR: 8,II |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White Fused solid or crystals and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 37 to 42 °C |
GC | ≥97.5 % |
Residue after evaporation | ≤0.0005 % |
Acidity (CH3COOH) | ≤0.002 % |