Tisk…

Trichloro(phenyl)silane

Dodavatel: ABCR
Nebezpečí

Synonyms: Phenyltrichlorosilane

AB111339.0025 AB111339.0500 AB111339.0250
ABCRAB111339.0025EA 0 CZK
ABCRAB111339.0025 ABCRAB111339.0500 ABCRAB111339.0250
Trichloro(phenyl)silane
Trichloro(phenyl)silane
Vzorec: C₆H₅Cl₃Si
MW: 211,55 g/mol
Bod varu: 201 °C (1013 hPa)
Bod tání: –40 °C
Hustota: 1,315 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00000479
CAS číslo: 98-13-5
EINECS: 202-640-8
UN: 1804
ADR: 8,II

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR