Tisk…
VWR® Traceable®, Teploměry digitální, ultrapřesné
Dodavatel: VWR Collection
620-1824EA 6180 CZK
620-1824 620-1884 620-1886 620-1885
VWR® Traceable®, Teploměry digitální, ultrapřesné
Teploměry Teploměry digitální
Tyto mezinárodní standardní digitální teploměry poskytují přesné údaje nezbytné pro kritické požadavky, kontroly kvality a rutinní měření. Sonda z nerezové oceli ukazuje sebemenší změnu teploty kapaliny, vzduchu/plynu a polotuhých látek. Poskytuje přesný čas/datum, když teploty stoupnou nad/klesnou pod nastavené hodnoty.
  • Třířádkový displej: Maximální/minimální a aktuální teploty
  • Zobrazuje přesný čas a datum, kdy došlo k limitům
  • Programovatelný alarm poskytuje dvě vizuální (LED) a dvě zvukové výstrahy, když teplota stoupne nad nebo klesne pod vysoké a nízké nastavené hodnoty
Nerezové čidlo (L×Ø: 15×3,2 mm) s kabelem 1,5 m.
Vysoká přesnost 0,05 °C až ve třech zkušebních bodech (v rozmezí ±2,0 °C): 0,00; 25,00; 37,00 °C (jinak ±0,3 °C).
Certifikace: Certifikát označuje návaznost na standardy poskytované NIST. Shoda s ISO/IEC, ANSI/NCSL Z540-1 a 9001.
Informace o dodávce: Dodáváno s kalibračním certifikátem Traceable, dvěma AA bateriemi, stojánkem, VELCRO® a magnetickými proužky, plus držák na stěnu.