Tisk…
VWR® Traceable®, Full Scale Plus, Teploměry digitální
Dodavatel: VWR Collection
620-2089EA 3670 CZK
620-2089 620-2058 620-2064 620-1664
VWR® Traceable®, Full Scale Plus, Teploměry digitální
Teploměry Teploměry digitální
Teploměr s plným rozsahem s LCD panelem a magnetem na zadní části umožňuje umístění teploměru na kovový povrch (inkubátory, mrazáky, vodní lázně). Zařízení má také zabudovaný otočný stojánek pro použití na laboratorním stole a klip pro přichycení na jakýkoliv okraj.
  • Hrot piercingu
  • Funkce dostupná u modelů 620-1664 a 620-2089: Čtení aktualizováno každou sekundu
  • Model 620-2089: Vysoký/nízký alarm, maximální/minimální paměť a funkce 'HOLD'
Nerezové čidlo (Ø: 3,5 mm) s 3 m kabelem.
Certifikace: Compliant with ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 and 9001.
Informace o dodávce: s certifikátem Traceable® a 1,5 V baterií pro 12 až 18 měsíců nepřetržitého provozu.