Tisk…
VWR®, Posuvná krabice
Dodavatel: VWR
VWR®
631-9113EA 381 CZK
631-9113
VWR®, Posuvná krabice
Boxy na mikroskopická sklíčka
Tento odolný dvoudílný box na mikroskopická sklíčka pojme až 100 preparátů.
  • Každý slot je očíslován tak, aby odpovídal inventárnímu listu diapozitivů na vnitřním krytu krabice
  • Lisovaná, pevná krabice: Bezpečně drží diapozitivy v drážkovaných drážkách
  • Stohovatelné pro dlouhodobé skladování
Krabice je vyrobena z odolného ABS a zajištěna nerezovou, poniklovanou sponou a čepem pantu pro skladování nebo přepravu.