Tisk…
VWR®, Krabice pro uložení mikroskopických sklíček
Dodavatel: VWR
VWR®
631-1527EA 1070 CZK
631-1527
VWR®, Krabice pro uložení mikroskopických sklíček
Boxy na mikroskopická sklíčka
Odolný stohovatelný box pro bezpečné uložení a transport mikroskopických sklíček.
  • jednotlivé zarážky oddělují mikroskopická sklíčka a zamezují tak jejich kontaminaci
  • tepelně odolná pěnová výstelka chrání mikroskopická sklíčka až do −80 °C
  • pro jednoduché vyhledání sklíček je na vnitřní straně víka identifikační list, výstelka a jednotlivé zarážky jsou číslované