Tisk…
Láhve, úzké nebo široké hrdlo, se šroubovacím uzávěrem nebo broušeným hrdlem
Dodavatel: S.C.A.T.
501110 501112 501113 501115 501116 501117 501118 501119 501120 501121 501125 107509 101994 101995 101996 101997 101998 501156 501152 501151 501150 501127 501126 199011 501130 501131 501154 501170 501171 501172 501173 501174
590-0832EA 1150 CZK
590-0832 590-0834 590-0835 590-0836 590-0837 590-0838 590-0839 590-0840 590-0841 590-0842 590-0844 590-0552 590-0500 590-0501 590-0502 590-0503 590-0504 SCTV501156 SCTV501152 SCTV501151 SCTV501150 SCTV501127 SCTV501126 SCTV199011 SCTV501130 SCTV501131 SCTV501154 SCTV501170 SCTV501171 SCTV501172 SCTV501173 SCTV501174
Láhve, úzké nebo široké hrdlo, se šroubovacím uzávěrem nebo broušeným hrdlem
Láhve Láhve skleněné
Láhve, vyrobené z DURAN® borosilikátového skla, s modrým PP šroubovacím uzávěrem Ideální pro míchání a skladování kultivačních médií.
  • Velmi dobrá chemická odolnost
  • Vysoká teplotní odolnost
  • Minimální tepelná roztažnost, poskytující relativně vysokou odolnost vůči změnám teploty
Láhve SCTV501130 a SCTV501131 jsou vybaveny nalévacím kroužkem pro usnadnění použití.
Informace o príslušenství: Bottle tag multipack consists of (2) blue, (2) purple, (2) green, (2) red, (2) orange, (2) yellow, (2) black, and (2) white for a total of 16 pieces.