Tisk…
Papírky pH indikátorové, Whatman™
Dodavatel: Whatman products (Cytiva)
2600-102A 2600-100A 2600-101A 2600-103A 2611-628 2600-104A
700-9753EA 634 CZK
700-9753 700-9751 700-9752 700-9754 WHAT2611-628 700-9755
Papírky pH indikátorové, Whatman™
Papírky testovací Stripy pH indikační
Může být použit pro rychlé stanovení hodnot pH a vedl k mnoha aplikacím v laboratořích a průmyslu. K dispozici jako standardní nebo tři barevné řady jako role v praktickém dávkovači.
  • okamžitý odečet pH
  • přesné pro široké rozpětí běžných pH testů
  • levné
  • pohodlné a přenosné pro použití v terénu
Role se třemi barvami: Papír má tři samostatné barevné pruhy indikátoru barviva. Individuální kombinace změny barvy vyplývající z každého testu se porovnává s barevně odlišenou srovnávací tabulkou vytištěnou na dávkovači, což poskytuje vyšší rychlost a přesnost čtení.
Proužky mají tři separované indikační plošky s obsahem barviva. Jednotlivé kombinace změny barvy z každého testu jsou porovnány s různobarevnou porovnávací tabulkou vytištěnou na dávkovači, která poskytuje rychlejší a přesnější čtení.
Plný rozsah a některé úzké rozsahy v tomto populární dávkovači pH papírků.