Tisk…
Kyselé - zásadité testovací papírky, Whatman™
Dodavatel: Whatman products (Cytiva)
2600-602 2600-201A 2600-202A 2600-601 10360300
WHAT2600-602EA 3070 CZK
WHAT2600-602 700-9756 700-9757 WHAT2600-601 WHAT10360300
Kyselé - zásadité testovací papírky, Whatman™
Papírky testovací Stripy pH indikační
Tyto snadno použitelné testovací papíry usnadňují běžný test kyselosti a alkality. Změna nastává v rozpětí pH 5 - 8. Zejména jsou doporučeny pro vzdělávací účely.
  • Červený lakmusový papírek v alkalických roztocích zmodrá
  • Modrý lakmusový papírek v kyselých roztocích zčervená
  • Levný
  • Pohodlné a přenosné pro použití v terénu
Bločky indikátorů: Formát bločku je zejména vhodný pro vzdělávací a průmyslové použití. Ve školách je tento formát ekonomický z důvodu sledovatelnosti množství použitých papírků studenty.
This test paper changes colour from blue toMore Product Information