Tisk…
Chemically resistant diaphragm dosing pumps SIMDOS®
Dodavatel: KNF
FEM1.10TT.18S FEM1.10FT.18S FEM1.10KT.18S FEM1.02KT.18S FEM1.02TT.18S FEM1.02FT.18S FEM1.10FT18RCP FEM1.10KT18RCP FEM1.10TT18RCP FEM1.02KT18RCP FEM1.02TT18RCP FEM1.02FT18RCP
224-0064EA 54080 CZK
224-0064 224-0065 224-0063 224-0183 224-0184 KNFAFEM1.02FT.18S KNFAFEM1.10FT18RCP KNFAFEM1.10KT18RCP KNFAFEM1.10TT18RCP 224-0187 224-0188 224-0189
Chemically resistant diaphragm dosing pumps SIMDOS®
Čerpadla Pumpy sudové
Jednoduchá, uživatelsky přívětivá kompaktní dávkovací pumpa.
Aplikace: Měření kapalin.
  • Velká obrazovka a intuitivní rozhraní s rozevíracími nabídkami, snadná kalibrace
  • Jedno programovací tlačítko
  • Lze přizpůsobit charakteristikám tekutiny
  • Hlava pumpy umístěná externě pro lepší ochranu elektronických komponent
  • Samovolné prvotní plnění do 3 mCE, může běžet nasucho
  • Dávkování 1 až 100 ml/min
  • Reprodukovatelnost dávky ±1 %
  • Zjednodušené programování dávky od 1 do 1000 ml
  • Dávkovaný objem 1 až 1 000 ml
  • Maximální tlak: 6 bar
  • Maximální viskozita: 150 cS
  • Průtok od 0,03 do 100 ml/min
  • Tlaková výška 60 mWg, sací výška 2 mWg a 3 mWg
  • Snadná výměna transferové membrány aktivací příkazu k údržbě v provozním programu Malá zastavěná plocha
  • Malá stopa
Hlavy čerpadel dostupné v PP, PVDF nebo PTFE - membrány v PTFE, ventily v FFKM.
Průtok lze nastavit buď ručně (verze S), nebo jak ručně, tak prostřednictvím externího ovládacího zařízení a také pomocí rozhraní RC232 (verze RCP)
Verze S:
Manuální ovládání otočným knoflíkem
RC verze:
Ovládá se otočným knoflíkem
Analogové ovládání (0 až 10 V, 0 až 100 mA, 4 až 20 mA od 0 do 100 %)
Start/stop logickým řízením (TTL); reset/naplnění logickým řízením (TTL)
Výstupní signál alarmu
Včetně kabelu pro externí ovládání; ovládací pedál k dispozici jako volitelná výbava
Informace pro objednávání: K dispozici s hlavou čerpadla z různých materiálů.