Tisk…
Třepačky inkubované, MaxQ™ 6000
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
SHKE6000-1CE SHKE6000-8CE SHKE6000-8CEPR SHKE6000-1CEPR
444-0650EA 435060 CZK
444-0650 444-0651 444-1414 444-1070
Třepačky inkubované, MaxQ™ 6000
Třepačky Třepačky inkubované
Digitální vysokokapacitní inkubované třepačky, které kombinují orbitální třepání s obecnou funkcí inkubátoru, pro větší všestranost. Obě, chlazené a standardní jednotky, mají dvě police s nastavitelnou výškou, což poskytuje další skladovací možnosti a dveře může uživatel otevírat z pravé nebo levé strany, což usnadňuje umístění třepačky v laboratoři. Prostorná komora z nerezové oceli umožňuje stohování platform o rozměrech 457×457 mm pro zdvojení třepací kapacity. Aplikace zahrnují bakteriální suspenzi, studie rozpustnosti, extrakční procedury, barvení a odbarvování, hybridizace, diagnostické testy, mycí procedůry, expresi proteinů a purifikaci plasmidu.
  • stacionární jednotky, které jsou stohovatelné na sebe pro úsporu prostoru
  • trojitý excentrický pohon umožňuje míchání velkého množství vzorků, dokonce i při vysoké rychlosti
  • velký průzor a vnitřní světlo zajišťuje viditelnost vzorků
  • elektrická zásuvka posyktuje energii pro provoz míchadel a rotátorů uvnitř komory
Záruční doba: 2 roky na práci, 5 let na díly a 10 let na díly hnacího mechanismu.
Informace pro objednávání: Dodáváno bez plošiny nebo svorek, které je nutné objednat samostatně. K dispozici je široká škála příslušenství, navštivte prosím webovou stránku nebo kontaktujte místní prodejní kancelář Avantor pro podrobnosti.
Upozornení: Poznámka: Univerzální plocha pojme maximálně 10×mikrodestičku / hluboké jamky, 113×10, 64×25, 32×50, 32×125, 16×250, 16×300, 16×500, 9×1000, 6×2000, 4×4000,2×6000, 1×2500 nebo 4×2800 ml baňky.
Potřebný stohovatelný adaptér, prosím kontaktujte nás kvůli informacím o objednání.