Tisk…
Patrony extrakční pro DIONEX ASE 100, Whatman™
Dodavatel: Whatman products (Cytiva)
10350106 10350108
WHAT10350106EA 3640 CZK
WHAT10350106 WHAT10350108
Patrony extrakční pro DIONEX ASE 100, Whatman™
Extraktory Patrony extrakční
Grade 603 standard cellulose extraction thimbles for DIONEX ASE.
  • Ideal for all automated extraction apparatus
  • Maximum temperature: 120 °C
Cellulose material. Grade 603.