Tisk…
Silicone oil, 100 cSt 47 V 100
Dodavatel: VWR Chemicals
Synonyms: Polyphenyl-methylsiloxane
84542.290EA 4830 CZK
84542.290 84542.460
Silicone oil, 100 cSt 47 V 100
Silicone oil
Hustota: 0,965 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 321 °C (ot. pohárek)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00132673
CAS číslo: 63148-62-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Recommended working temperature -5 to +200°C
Viscosity (25°C) 92 - 108 cSt