Tisk…
Láhve, úzké hrdlo, kulaté, s bezpečnostním potažením, WHEATON®
Dodavatel: DWK Life Sciences
220975 220935 220936 220945 220946 220955 220925 220924 220976 220956 220735 220724 220725 220926 220736 220745 220746 220755 220756 220775 220776 220726
WHEA220975EA 9550 CZK
WHEA220975 WHEA220935 WHEA220936 WHEA220945 WHEA220946 WHEA220955 WHEA220925 WHEA220924 WHEA220976 WHEA220956 WHEA220735 WHEA220724 WHEA220725 WHEA220926 WHEA220736 WHEA220745 WHEA220746 WHEA220755 WHEA220756 WHEA220775 WHEA220776 WHEA220726
Láhve, úzké hrdlo, kulaté, s bezpečnostním potažením, WHEATON®
Láhve Láhve skleněné
Láhve potažené bezpečnostním plastisolem na bázi PVC. Vyrobené z čirého sodnovápenatého skla, které vyhovuje požadavkům USP typu III.
  • Protiskluzový povrch umožňuje větší snadnost a stabilitu při manipulaci za mokra i za sucha
  • Autoklávování / sterilizace lahví se nedoporučuje
  • Velmi dobrá chemická odolnost
  • Jantarová barva pro látky citlivé na světlo
Plastisol pokrývá vnější část láhve, při rozbití udržuje obsah uvnitř láhve.
Certifikace: Láhve pomáhají splňovat požadavky OSHA