VWR® Powder Packs for Determination of Silica, Reagents for Photometers
Dodavatel: VWR Chemicals
85625.620EA
1850
CZK
85625.620
85626.620
85627.620
VWR® Powder Packs for Determination of Silica, Reagents for Photometers
Kity pro environmentální testy
Činidla VWR® powder pack jsou navržena pro použití na laboratorních a přenosných fotometrech se schopností 16 mm buněk. Nejsou nutná žádná kalibrační data. Polštáře, jednotlivě zabalené v balení z hliníkové fólie, nejsou ovlivněny okolními podmínkami a obsahují předem odměřená prášková činidla pro přesnost, pohodlí a skvělou rozpustnost.
- Přesný
- Rychlé a pohodlné díky snadnějšímu rozpouštění než tablety a dlouhé trvanlivosti
- Není nutná žádná kalibrace
- Zkosená hrana zabrání zaseknutí činidla v rozích
RS = Reagenční sada Powder Pack.