VWR®, Práškové balíčky pro stanovení fosfátů, činidla pro fotometry
Dodavatel: VWR Chemicals
85621.610EA
1220
CZK
85621.610
85621.680
85622.610
85623.610
85624.610
VWR®, Práškové balíčky pro stanovení fosfátů, činidla pro fotometry
Kity pro environmentální testy
Činidla VWR® powder pack jsou navržena pro použití na laboratorních a přenosných fotometrech se schopností 16 mm buněk. Nejsou nutná žádná kalibrační data. Polštáře, jednotlivě zabalené v balení z hliníkové fólie, nejsou ovlivněny okolními podmínkami a obsahují předem odměřená prášková činidla pro přesnost, pohodlí a skvělou rozpustnost.
- Přesný
- Rychlé a pohodlné díky snadnějšímu rozpouštění než tablety a dlouhé trvanlivosti
- Není nutná žádná kalibrace
- Zkosená hrana zabrání zaseknutí činidla v rozích
PP = Powder Pack
RS = Reagenční sada Powder Pack