Tisk…
VWR® Powder Packs for Determination of Copper, Reagents for Photometers
Dodavatel: VWR Chemicals
85605.620EA 1530 CZK
85605.620 85605.680
VWR® Powder Packs for Determination of Copper, Reagents for Photometers
Kity pro environmentální testy
Činidla VWR® powder pack jsou navržena pro použití na laboratorních a přenosných fotometrech se schopností 16 mm buněk. Nejsou nutná žádná kalibrační data. Polštáře, jednotlivě zabalené v balení z hliníkové fólie, nejsou ovlivněny okolními podmínkami a obsahují předem odměřená prášková činidla pro přesnost, pohodlí a skvělou rozpustnost.
  • Přesný
  • Rychlé a pohodlné díky snadnějšímu rozpouštění než tablety a dlouhé trvanlivosti
  • Není nutná žádná kalibrace
  • Zkosená hrana zabrání zaseknutí činidla v rozích
* DEHA = N,N-Diethylhydroxylamine