Test pro stanovení volného chloru, MQuant™, Supelco®
Dodavatel: Merck
Testovací proužky MQuant™ (MQ) lze považovat za mobilní laboratoř zabírající pouze několik čtverečních milimetrů na plastovém proužku. Nabízí uživateli rychlý přehled o situaci, který usnadňuje rozhodování zda provádět další, případně jakou analýzu. Šetří tak čas, náklady a zdroje. Proužek je vyroben z biologicky odbouratelné polyesterové fólie a s velice nízkým obsahem činidla reakční vrstvy. Jeho likvidace je proto bezproblémová.
- snadná manipulace: stačí ponořit, počkat a porovnat s barevnou stupnicí
- bezpečnost: nejsou nutná žádná další činidla
- okamžité výsledky během 2 minut
- přenosný: lze používat v laboratoři nebo v terénu