Tisk…
1,1-Dimethylguanidinium sulphate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
408350500 408351000 408350100
ACRO408350500EA 6070 CZK
ACRO408350500 ACRO408351000 ACRO408350100
1,1-Dimethylguanidinium sulphate 98%
1,1-Dimethylguanidinium sulphate
Vzorec: C₆H₂₀N₆O₄S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013131
CAS číslo: 598-65-2
EINECS: 209-946-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %