Dibenzo-24-crown-8-(dibenzo-1,4,7,10,13,16,19,22-octaoxacyclotetracosane), Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
Dibenzo-24-crown-8
M-Clarity™ quality level = MQ100
253197-1G
253197-5G
SIAL253197-1GEA
2570
CZK
SIAL253197-1G
SIAL253197-5G
Dibenzo-24-crown-8-(dibenzo-1,4,7,10,13,16,19,22-octaoxacyclotetracosane), Sigma-Aldrich®
Dibenzo-24-crown-8-(dibenzo-1,4,7,10,13,16,19,22-octaoxacyclotetracosane)
Vzorec:
C₂₄H₃₂O₈ MW: 448.51 |
MDL Number:
MFCD00005101 CAS číslo: 14174-09-5 EINECS: 238-027-7 |