Tisk…
Dibenzo-24-crown-8-(dibenzo-1,4,7,10,13,16,19,22-octaoxacyclotetracosane), Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Dibenzo-24-crown-8
MQ100
253197-1G 253197-5G
SIAL253197-1GEA 2570 CZK
SIAL253197-1G SIAL253197-5G
Dibenzo-24-crown-8-(dibenzo-1,4,7,10,13,16,19,22-octaoxacyclotetracosane), Sigma-Aldrich®
Dibenzo-24-crown-8-(dibenzo-1,4,7,10,13,16,19,22-octaoxacyclotetracosane)
Vzorec: C₂₄H₃₂O₈
MW: 448.51
MDL Number: MFCD00005101
CAS číslo: 14174-09-5
EINECS: 238-027-7