Tisk…
Dibenzo-24-crown-8-(dibenzo-1,4,7,10,13,16,19,22-octaoxacyclotetracosane) zS, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Dibenzo-24-crown-8
MQ200
8.13755.0001 8.13755.0005
8.13755.0001EA 2320 CZK
8.13755.0001 8.13755.0005
Dibenzo-24-crown-8-(dibenzo-1,4,7,10,13,16,19,22-octaoxacyclotetracosane) zS, Sigma-Aldrich®
Dibenzo-24-crown-8-(dibenzo-1,4,7,10,13,16,19,22-octaoxacyclotetracosane)
Vzorec: C₂₄H₃₂O₈
MW: 448.51
MDL Number: MFCD00005101
CAS číslo: 14174-09-5
EINECS: 238-027-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Melting Point 100 - 103 °C
Molar Mass 448.52 g/mol