Dibenzo-18-crown-6-(dibenzo-1,4,7,10,13,16-hexaoxacyclooctadecane, tin(II) ionophore I) ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Dibenzo-18-crown-6
A13133.06
A13133.14
A13133.22
A13133.06EA
1160
CZK
A13133.06
A13133.14
A13133.22
Dibenzo-18-crown-6-(dibenzo-1,4,7,10,13,16-hexaoxacyclooctadecane, tin(II) ionophore I) ≥98%
Dibenzo-18-crown-6-(dibenzo-1,4,7,10,13,16-hexaoxacyclooctadecane, tin(II) ionophore I)
Purity: 98+%
CAS No.: 14187-32-7
Molecular Formula: C20H24O6
Formula Weight: 360.41
Melting Point: 160-164°
Boiling Point: 380-384°/679mm
Merck Reference: 14,2602
MDL No.: MFCD00005098
Vzorec:
C₂₀H₂₄O₆ MW: 360,41 g/mol Bod varu: 380…384 °C (679 mmHg) Bod tání: 160…164 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00005098 CAS číslo: 14187-32-7 EINECS: 238-041-3 Merck Index: 14,2602 |