Tisk…
Dibenzo-18-crown-6-(dibenzo-1,4,7,10,13,16-hexaoxacyclooctadecane, tin(II) ionophore I) 98+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Dibenzo-18-crown-6
169800100 169800500
ACRO169800100EA 1770 CZK
ACRO169800100 ACRO169800500
Dibenzo-18-crown-6-(dibenzo-1,4,7,10,13,16-hexaoxacyclooctadecane, tin(II) ionophore I) 98+%
Dibenzo-18-crown-6-(dibenzo-1,4,7,10,13,16-hexaoxacyclooctadecane, tin(II) ionophore I)
Vzorec: C₂₀H₂₄O₆
Bod varu: 380…384 °C (679 mmHg)
Bod tání: 160…164 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005098
CAS číslo: 14187-32-7
EINECS: 238-041-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 160 to 164 °C
HPLC ≥98.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure