1,10-Diaza-18-crown-6 (1,4,10,13-tetraoxa-7,16-diazacyclooctadecane kryptofix® 22) for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
Synonyms:
Diaza-18-crown-6, 1,4,10,13-Tetraoxa-7,16-diazacyclooctadecane
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.10953.0001
8.10953.0005
8.10953.0001EA
2120
CZK
8.10953.0001
8.10953.0005
1,10-Diaza-18-crown-6 (1,4,10,13-tetraoxa-7,16-diazacyclooctadecane kryptofix® 22) for synthesis, Sigma-Aldrich®
1,10-Diaza-18-crown-6 (1,4,10,13-tetraoxa-7,16-diazacyclooctadecane kryptofix® 22)
Vzorec:
C₁₂H₂₆N₂O₄ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00005112 CAS číslo: 23978-55-4 EINECS: 245-965-0 |
Výsledky specifikačního testu
Melting Point | 112 - 115 °C |
Molar Mass | 262.35 g/mol |