Tisk…
1,10-Diaza-18-crown-6 (1,4,10,13-tetraoxa-7,16-diazacyclooctadecane kryptofix® 22) 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H51063.MD H51063.03 H51063.06
H51063.MDEA 1930 CZK
H51063.MD H51063.03 H51063.06
1,10-Diaza-18-crown-6 (1,4,10,13-tetraoxa-7,16-diazacyclooctadecane kryptofix® 22) 96%
1,10-Diaza-18-crown-6 (1,4,10,13-tetraoxa-7,16-diazacyclooctadecane kryptofix® 22)
Purity: 96% CAS No.: 23978-55-4 Molecular Formula: C12H26N2O4 Formula Weight: 262.35 Beilstein Reference: 609764 MDL No.: MFCD00005112
Vzorec: C₁₂H₂₆N₂O₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005112
CAS číslo: 23978-55-4
EINECS: 245-965-0