Tisk…
1,10-Diaza-18-crown-6 (1,4,10,13-tetraoxa-7,16-diazacyclooctadecane kryptofix® 22) 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Diaza-18-crown-6, 1,4,10,13-Tetraoxa-7,16-diazacyclooctadecane
275825000 275820025
ACRO275825000EA 2420 CZK
ACRO275825000 ACRO275820025
1,10-Diaza-18-crown-6 (1,4,10,13-tetraoxa-7,16-diazacyclooctadecane kryptofix® 22) 98%
1,10-Diaza-18-crown-6 (1,4,10,13-tetraoxa-7,16-diazacyclooctadecane kryptofix® 22)
Vzorec: C₁₂H₂₆N₂O₄
MW: 262,35 g/mol
Bod tání: 111…115 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00005112
CAS číslo: 23978-55-4
EINECS: 245-965-0
UN: 3259
ADR: 8,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Off-white Glistening crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 111 to 115 °C
GC ≥97.5 %