Benzo-18-crown-6 (benzo-1,4,7,10,13,16-hexoxacyclooctadecane) ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A16223.03
A16223.06
A16223.14
A16223.03EA
1630
CZK
A16223.03
A16223.06
A16223.14
Benzo-18-crown-6 (benzo-1,4,7,10,13,16-hexoxacyclooctadecane) ≥97%
Benzo-18-crown-6 (benzo-1,4,7,10,13,16-hexoxacyclooctadecane)
Purity: 97%
CAS No.: 14098-24-9
Molecular Formula: C16H24O6
Formula Weight: 312.37
Melting Point: 43-45°
Beilstein Reference: 1626123
Vzorec:
C₁₆H₂₄O₆ Bod tání: 43…45 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00062741 CAS číslo: 14098-24-9 |