Tisk…
Benzo-18-crown-6 (benzo-1,4,7,10,13,16-hexoxacyclooctadecane) 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Benzo-18-crown 6-Ether
243980010 243980050
ACRO243980010EA 1490 CZK
ACRO243980010 ACRO243980050
Benzo-18-crown-6 (benzo-1,4,7,10,13,16-hexoxacyclooctadecane) 97%
Benzo-18-crown-6 (benzo-1,4,7,10,13,16-hexoxacyclooctadecane)
Vzorec: C₁₆H₂₄O₆
MW: 312,36 g/mol
Bod tání: 40…45 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00062741
CAS číslo: 14098-24-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 40 to 45 °C
GC ≥96.0 %