Tisk…
1-Aza-15-crown-5 (1,4,7,10-tetraoxa-13-azacyclopentadecane) ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H51064.MD H51064.03 H51064.06
H51064.MDEA 2510 CZK
H51064.MD H51064.03 H51064.06
1-Aza-15-crown-5 (1,4,7,10-tetraoxa-13-azacyclopentadecane) ≥97%
1-Aza-15-crown-5 (1,4,7,10-tetraoxa-13-azacyclopentadecane)
Purity: 97% CAS No.: 66943-05-3 Molecular Formula: C10H21NO4 Formula Weight: 219.28 Beilstein Reference: 971959 MDL No.: MFCD00075465
Vzorec: C₁₀H₂₁NO₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00075465
CAS číslo: 66943-05-3
EINECS: 266-523-3