Tisk…
1-Aza-18-crown-6 (1,4,7,10,13-pentaoxa-16-azacyclooctadecane), Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
11382-1G 11382-5G
SIAL11382-1GEA 10320 CZK
SIAL11382-1G SIAL11382-5G
1-Aza-18-crown-6 (1,4,7,10,13-pentaoxa-16-azacyclooctadecane), Sigma-Aldrich®
1-Aza-18-crown-6 (1,4,7,10,13-pentaoxa-16-azacyclooctadecane)
Vzorec: C₁₂H₂₅NO₅
MDL Number: MFCD00075466
CAS číslo: 33941-15-0
EINECS: 251-751-8