Tisk…
1-Aza-18-crown-6 (1,4,7,10,13-pentaoxa-16-azacyclooctadecane) 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H51065.MD H51065.03 H51065.06
H51065.MDEA 3190 CZK
H51065.MD H51065.03 H51065.06
1-Aza-18-crown-6 (1,4,7,10,13-pentaoxa-16-azacyclooctadecane) 95%
1-Aza-18-crown-6 (1,4,7,10,13-pentaoxa-16-azacyclooctadecane)
Purity: 95% CAS No.: 33941-15-0 Molecular Formula: C12H25NO5 Formula Weight: 263.33 Melting Point: 46-49° Beilstein Reference: 1074079
Vzorec: C₁₂H₂₅NO₅
Bod tání: 46…49 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00075466
CAS číslo: 33941-15-0
EINECS: 251-751-8