Tisk…
9-Acridone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
150215-1G 150215-5G
SIAL150215-1GEA 935 CZK
SIAL150215-1G SIAL150215-5G
9-Acridone, Sigma-Aldrich®
9-Acridone
Vzorec: C₁₃H₉NO
MDL Number: MFCD00005019
CAS číslo: 578-95-0
EINECS: 209-434-7