Tisk…
9-Acridone 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 9,10-Dihydro-9-oxoacridin, 9(10H)-Acridanone, Acridone, 9(10H)-Acridone, Acridin-9(10H)-one, 9-Acridone
400250100 400250250
ACRO400250100EA 4380 CZK
ACRO400250100 ACRO400250250
9-Acridone 99%
9-Acridone
Vzorec: C₁₃H₉NO
MW: 195,22 g/mol
Bod tání: 360…362 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005019
CAS číslo: 578-95-0
EINECS: 209-434-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with TBAH ≥98.5 %