Tisk…
Chlorid titaničitý 1 M in dichloromethane, AcroSeal®
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Titanium tetrachloride
377741000 377748000
377741000.EA 3590 CZK
377741000. 377748000.
Chlorid titaničitý 1 M in dichloromethane, AcroSeal®
Chlorid titaničitý
Vzorec: Cl₄Ti
MW: 189,69 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011267
CAS číslo: 7550-45-0
EINECS: 231-441-9
UN: 2922
ADR: 6.1,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Light yellow to dark brown Solution
Titration Argentometric 0.95 to 1.10 M