Tisk…
Sulfurylchlorid 1.0 M in dichloromethane, AcroSeal®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Sulphuryl dichloride
378151000 378158000
378151000.EA 2130 CZK
378151000. 378158000.
Sulfurylchlorid 1.0 M in dichloromethane, AcroSeal®
Sulfurylchlorid
Vzorec: Cl₂O₂S
MW: 134.97
Bod varu: 69.1
Bod tání: -54
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011451
CAS číslo: 7791-25-5
EINECS: 232-245-6
UN: 2922
ADR: 8 II
Merck Index: 12,09153
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Solution
Titration Argentometric 0.95 to 1.10 M