Tisk…
Bis(2-ethylhexyl)phosphate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
237825-100G 237825-25G 237825-500G
SIAL237825-100GEA 2160 CZK
SIAL237825-100G SIAL237825-25G SIAL237825-500G
Bis(2-ethylhexyl)phosphate, Sigma-Aldrich®
Bis(2-ethylhexyl)phosphate
Vzorec: C₁₆H₃₅O₄P
MDL Number: MFCD00009492
CAS číslo: 298-07-7
EINECS: 206-056-4
UN: 1902
ADR: 8,III