Tisk…
Bis(2-ethylhexyl)phosphate ≥95%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
17723.22 17723.36 17723.A3
17723.22EA 1120 CZK
17723.22 17723.36 17723.A3
Bis(2-ethylhexyl)phosphate ≥95%
Bis(2-ethylhexyl)phosphate
Purity: 95% CAS No.: 298-07-7 Molecular Formula: C16H35O4P Formula Weight: 322.43 Flash Point: 171°(340°F) Physical Form: Liquid Density: 0.965 Refractive Index: 1.4420 Appearance: Colourless pH: 2-3 Melting Point: -50° Boiling Point: 48°/12mm UN No.: 1902 MDL No.: MFCD00009492
Extraction of metals
Vzorec: C₁₆H₃₅O₄P
Bod varu: 48 °C (12 mmHg)
Bod tání: –50 °C
Hustota: 0,965
Bod vzplanutí: 171 °C (340 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009492
CAS číslo: 298-07-7
EINECS: 206-056-4
UN: 1902
ADR: 8,III