Tisk…

Bis(2-ethylhexyl)phosphate 95%

Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí

402470010 402470050
ACRO402470010EA 7910 CZK
ACRO402470010 ACRO402470050
Bis(2-ethylhexyl)phosphate 95%
Bis(2-ethylhexyl)phosphate
Vzorec: C₁₆H₃₅O₄P
Bod varu: 48 °C (12 mmHg)
Bod tání: –60 °C
Hustota: 0,97 g/cm³
Bod vzplanutí: 137 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009492
CAS číslo: 298-07-7
EINECS: 206-056-4
UN: 1902
ADR: 8,III

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4400 to 1.4440 (20°C, 589 nm)
Titration with NaOH ≥94 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR