Tisk…
Cyclopentyl methyl ether (CPME), Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
675970-100ML 675970-1L 675970-2L
SIAL675970-100MLEA 2150 CZK
SIAL675970-100ML SIAL675970-1L SIAL675970-2L
Cyclopentyl methyl ether (CPME), Sigma-Aldrich®
Cyclopentyl methyl ether (CPME)
Vzorec: C₆H₁₂O
MW: 100.16
Hustota: 0.86 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: –1 °C (ot. pohárek)
MDL Number: MFCD08276401
CAS číslo: 5614-37-9
UN: 3271
ADR: 3 II