Tisk…
Cyclopentyl methyl ether (CPME) ≥99.9%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
H27349.AP H27349.AU H27349.0F H27349.50
H27349.APEA 2140 CZK
H27349.AP H27349.AU H27349.0F H27349.50
Cyclopentyl methyl ether (CPME) ≥99.9%
Cyclopentyl methyl ether (CPME)
Purity: 99.9+% CAS No.: 5614-37-9 Molecular Formula: C6H12O Formula Weight: 100.16 Flash Point: -1°(-30°F) Refractive Index: 1.4210 Melting Point: -140° Boiling Point: 106° UN No.: 3271 MDL No.: MFCD08276401
Vzorec: C₆H₁₂O
MW: 100,16 g/mol
Bod varu: 106 °C
Bod tání: –140 °C
Hustota: 0,86
Bod vzplanutí: –1 °C (–30 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08276401
CAS číslo: 5614-37-9
UN: 3271
ADR: 3,II