Tisk…
o-Phenylenediacetonitrile 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
130520100 130520500
ACRO130520100EA 787 CZK
ACRO130520100 ACRO130520500
o-Phenylenediacetonitrile 99+%
o-Phenylenediacetonitrile
Vzorec: C₁₀H₈N₂
Bod tání: 58…61 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001905
CAS číslo: 613-73-0
EINECS: 210-351-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow to beige Crystalline powder or crystals (May contain yellow to orange chunks)
Infrared spectrum Conforms
Melting point 57 to 61 °C
GC ≥99.0 %
Residue after evaporation ≤0.001 %
Filtered to 0.2 micrometer Filtered