Tisk…
Benzyl carbazate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
499781-25G 499781-5G
SIAL499781-25GEA 4330 CZK
SIAL499781-25G SIAL499781-5G
Benzyl carbazate, Sigma-Aldrich®
Benzyl carbazate
Vzorec: C₈H₁₀N₂O₂
MDL Number: MFCD00041890
CAS číslo: 5331-43-1
EINECS: 226-230-3