2,2-Bis(hydroxymethyl)propionic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
3-Hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropanoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
106615-100G
106615-12KG
106615-3KG
106615-500G
SIAL106615-100GEA
776
CZK
SIAL106615-100G
SIAL106615-12KG
SIAL106615-3KG
SIAL106615-500G
2,2-Bis(hydroxymethyl)propionic acid, Sigma-Aldrich®
2,2-Bis(hydroxymethyl)propionic acid
Vzorec:
C₅H₁₀O₄ MW: 134,13 g/mol |
MDL Number:
MFCD00004199 CAS číslo: 4767-03-7 EINECS: 225-306-3 |