Tisk…
2,2-Bis(hydroxymethyl)propionic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
106615-100G 106615-12KG 106615-3KG 106615-500G
SIAL106615-100GEA 806 CZK
SIAL106615-100G SIAL106615-12KG SIAL106615-3KG SIAL106615-500G
2,2-Bis(hydroxymethyl)propionic acid, Sigma-Aldrich®
2,2-Bis(hydroxymethyl)propionic acid
Vzorec: C₅H₁₀O₄
MDL Number: MFCD00004199
CAS číslo: 4767-03-7
EINECS: 225-306-3